Przejdź do zawartości
274372
3,3-Dimethylallyl bromide
95%, contains silver wool as stabilizer
Synonim(y):
1-Bromo-3-methyl-2-butene, Prenyl bromide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.03
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-799-5
Beilstein/REAXYS Number:
1420778
MDL number:
Assay:
95%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
contains
silver wool as stabilizer
refractive index
n20/D 1.489 (lit.)
bp
82-83 °C/150 mmHg (lit.)
density
1.29 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C\CBr
InChI
1S/C5H9Br/c1-5(2)3-4-6/h3H,4H2,1-2H3
InChI key
LOYZVRIHVZEDMW-UHFFFAOYSA-N
Application
3,3-Dimethylallyl bromide was used in the synthesis of 1- and 2-allylic-3-methylindoles. It was also used in the synthesis of products and base-modified pyrimidine nucleosides.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3-Dimethylallyl bromide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
104.0 °F - closed cup
flash_point_c
40 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
870-63-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)