Przejdź do
340480
trans,trans-Farnesyl acetate
95%
Synonim(y):
(E,E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol acetate, (E,E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-yl acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
987,00 zł
740,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.40
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
740,25 zł
Cena katalogowa987,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
bp
115-125 °C/0.3 mmHg (lit.)
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C17H28O2/c1-14(2)8-6-9-15(3)10-7-11-16(4)12-13-19-17(5)18/h8,10,12H,6-7,9,11,13H2,1-5H3/b15-10+,16-12+
InChI key
ZGIGZINMAOQWLX-NCZFFCEISA-N
General description
trans,trans-Farnesyl acetate is one of the most odor-active or key compounds of Hyuganatsu aroma in Hyuganatsu (Citrus tamurana Hort. ex Tanaka) peel oil. Asymmetric dihydroxylation of trans,trans-farnesyl acetate using the new Sharpless′ ligand has been studied.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
331929399205277541
description
95%
description
95%
description
97%
description
96%
assay
95%
assay
95%
assay
97%
assay
96%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
refractive index
n20/D 1.509 (lit.)
refractive index
n20/D 1.493 (lit.)
refractive index
n20/D 1.490 (lit.)
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
115-125 °C/0.3 mmHg (lit.)
bp
100-110 °C/15 mmHg (lit.)
bp
59-60 °C/2.4 mmHg (lit.)
bp
137 °C/3 mmHg (lit.)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)