173495
Geranyl acetate
≥97%
Synonim(y):
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate, trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
6.8 (vs air)
ciśnienie pary
0.07 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥97%
Postać
liquid
zanieczyszczenia
1-2% neryl acetate
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
tw
138 °C/25 mmHg (lit.)
gęstość
0.916 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8+
Klucz InChI
HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter