Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 377,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł 960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
377,00 zł
Quality Segment
assay
90%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
bp
105 °C/19 mmHg (lit.)
density
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
[H]\C(CN)=C(\C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H19N/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7H,4,6,8,11H2,1-3H3/b10-7+
InChI key
AFMZGMJNKXOLEM-JXMROGBWSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 90% | assay 95% | assay 95% | assay ≥97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.476 (lit.) | refractive index n20/D 1.504 (lit.) | refractive index n20/D 1.4808 (lit.) | refractive index n20/D 1.461 (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| bp 105 °C/19 mmHg (lit.) | bp 101-102 °C/12 mmHg (lit.) | bp 102-104 °C/12 mmHg (lit.) | bp 138 °C/25 mmHg (lit.) |
| density 0.829 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.094 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.931 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.916 g/mL at 25 °C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
190.4 °F - closed cup
flash_point_c
88 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?