Przejdź do
93397
Tris(tetrabutylammonium) hydrogen pyrophosphate
≥97.0% (calc. on dry substance, T)
Synonim(y):
Pyrophosphoric acid tris(tetrabutylammonium) salt, Tetrabutylammonium pyrophosphate (3:1)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3CH2CH2CH2)4N+]3[O=P(O-)2OP(=O)(O-)OH]
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
902.34
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4632762
Assay:
≥97.0% (calc. on dry substance, T)
Form:
crystals
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (calc. on dry substance, T)
form
crystals
reaction suitability
core: ammonium
impurities
≤8% water
functional group
amine, phosphate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/3C16H36N.H4O7P2/c3*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h3*5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q3*+1;/p-3
InChI key
BMTUFQKYWWLCLC-UHFFFAOYSA-K
Application
Other Notes
Reagent for pyrophosphorylation; reaction of isoprenoid derivatives; Pyrophosphorylation of nucleosides; Triphosphorylation of nucleosides
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8688886833281034
description
≥97.0% (calc. on dry substance, T)
description
≥99.0% (T)
description
puriss., 99% (T)
description
99%
assay
≥97.0% (calc. on dry substance, T)
assay
≥99.0% (T)
assay
99% (T)
assay
99%
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
crystals
form
crystals
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
impurities
≤8% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)