Merck
327859
Sigma-Aldrich
2′,3′-Dideoxy-5-iodouridine
97%
Synonim(y):
5-Iodo-2′,3′-dideoxyuridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11IN2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.10
Beilstein:
5956836
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
176 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)N2C=C(I)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11IN2O4/c10-6-3-12(9(15)11-8(6)14)7-2-1-5(4-13)16-7/h3,5,7,13H,1-2,4H2,(H,11,14,15)/t5-,7+/m0/s1
Klucz InChI
OBGFSDPYSQAECJ-CAHLUQPWSA-N
Opis ogólny
2′,3′-Dideoxy-5-iodouridine is commonly used as research tool for antiviral and anticancer studies.
Zastosowanie
2′,3′-dideoksy-5-jodourydyna (5-Iodo-2′,3′-dideoksyurydyna) została użyta do przygotowania znakowanych fluorescencyjnie odczynników kończących łańcuch, T-526, do szybkiego sekwencjonowania DNA.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J M Prober et al.
Science (New York, N.Y.), 238(4825), 336-341 (1987-10-16)
A DNA sequencing system based on the use of a novel set of four chain-terminating dideoxynucleotides, each carrying a different chemically tuned succinylfluorescein dye distinguished by its fluorescent emission is described. Avian myeloblastosis virus reverse transcriptase is used in a
null
Aldrichimica Acta, 20, 52-52 (1987)