Merck
N28000
Sigma-Aldrich
5-Nitrovanillin
97%
Synonim(y):
4-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde
Wybierz wielkość
25 G
145,60 zł
145,60 zł
Cena katalogowa208,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
145,60 zł
About This Item
Wzór liniowy:
5-O2NC6H2-3-(OCH3)-4-(OH)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.14
Beilstein:
1973746
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
145,60 zł
Cena katalogowa208,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
powder
mp
172-175 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cc(OC)c(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO5/c1-14-7-3-5(4-10)2-6(8(7)11)9(12)13/h2-4,11H,1H3
Klucz InChI
ZEHYRTJBFMZHCY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
206.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
97 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)