Przejdź do
465348
2-Mercaptophenol
95%
Synonim(y):
2-Hydroxythiophenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
325,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HSC6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
214-326-8
MDL number:
Assay:
95%
325,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
ligand
alcohol, thiol
assay
95%
manufacturer/tradename
ECACC
refractive index
n20/D 1.6060 (lit.)
density
1.255 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccccc1S
InChI
1S/C6H6OS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
InChI key
VMKYTRPNOVFCGZ-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Mercaptophenol (H2mp) is a 1,2-bidentate sulfur containing ligand. It exhibits versatile coordination modes in its ligation to the transition metal atoms.
Application
2-Mercaptophenol may be employed as a complexing agent for the microwave-assisted extraction (MAE) of mercury species from sediments and zoobenthos samples. It may be used for the synthesis of Vanadium (IV) complexes having mixed O, S donor ligands.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
559938
description
95%
description
97%
assay
95%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.255 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.6060 (lit.)
refractive index
-
ligand
alcohol, thiol
ligand
-
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
-
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)