Y0000187
Rilmenidine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
N-(Dicyclopropylmethyl)-4,5-dihydro-2-oxazolamine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
rilmenidine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C10H16N2O.H3O4P/c1-2-7(1)9(8-3-4-8)12-10-11-5-6-13-10;1-5(2,3)4/h7-9H,1-6H2,(H,11,12);(H3,1,2,3,4)
Klucz InChI
ZJCOWRFWZOAVFY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta