D108405
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
97%
Synonim(y):
Protocatechualdehyde
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
powder
mp
150-157 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(C=O)cc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-4,9-10H
Klucz InChI
IBGBGRVKPALMCQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Copolymers containing poly(p-phenylenevinylene) chromophore to be used in light-emitting electrochemical cell.
- 2-Arylbenzothiazoles with potential application as anti-cancer agents against human colon cancer cells.
- Variety of thiazolidin-4-one ring systems having antimicrobial activity.
- Bis-Schiff bases of isatins which can be used as antiglycating agents.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3