326011
Ytterbium(III) acetate tetrahydrate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Ytterbium(3+) triacetate tetrahydrate
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.9% trace metals basis
Postać
powder and chunks
przydatność reakcji
core: ytterbium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
O.O.O.O.CC(=O)O[Yb](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.4H2O.Yb/c3*1-2(3)4;;;;;/h3*1H3,(H,3,4);4*1H2;/q;;;;;;;+3/p-3
Klucz InChI
ALJCLXGXZFZGEM-UHFFFAOYSA-K
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.