325678
Gadolinium(III) acetate hydrate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Gadolinium acetate hydrate, Gadolinium triacetate hydrate, Gadolinium(3+) tris(acetate) hydrate
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.9% trace metals basis
Postać
crystalline powder
przydatność reakcji
core: gadolinium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
O.CC(=O)O[Gd](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Gd.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
Klucz InChI
GXCUBNRUECGTSC-UHFFFAOYSA-K
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.