Kluczowe dokumenty
325783
Lutetium(III) acetate hydrate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Trioctan lutetu(3+), Trójoctan lutetu
Wybierz wielkość
383,35 zł
Cena katalogowa451,00 złZaoszczędź 15%Wybierz wielkość
About This Item
383,35 zł
Cena katalogowa451,00 złZaoszczędź 15%Polecane produkty
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
core: lutetium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
O.CC(=O)O[Lu](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Lu.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
Klucz InChI
ZMTOUBHBKDQYAB-UHFFFAOYSA-K
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)