Przejdź do
325538
Dysprosium(III) acetate hydrate
99.9% trace metals basis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
891,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CO2)3Dy · 4H2O
Numer CAS:
NACRES:
NA.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
EC Number:
242-565-8
891,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
composition
Degree of hydration, ≤4
reaction suitability
core: dysprosium, reagent type: catalyst
SMILES string
CC([O-])=O.[Dy+3]
InChI
1S/3C2H4O2.Dy.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI key
AAGMOWMTSATFBV-UHFFFAOYSA-K
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
342378298158203181
description
99.9% trace metals basis
description
99.99% trace metals basis
description
99.9% trace metals basis
description
≥99.99% trace metals basis
form
powder
form
powder and chunks
form
crystals and lumps
form
powder
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
≥99.99% trace metals basis
composition
Degree of hydration, ≤4
composition
Degree of hydration, ≤5
composition
-
composition
Dy₂O₃
reaction suitability
core: dysprosium, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: indium
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: dysprosium
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: dysprosium
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)