Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 900,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
900,00 zł
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
crystals and lumps
reaction suitability
core: terbium, reagent type: catalyst
SMILES string
O.CC(=O)O[Tb](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.H2O.Tb/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);1H2;/q;;;;+3/p-3
InChI key
CUFVJHPGFMTTMB-UHFFFAOYSA-K
General description
Application
- As a precursor to prepare terbium oxide catalyst.
- As a surface passivator to fabricate photoluminescent carbon quantum dots.
- As a dopant to prepare Li co-doped ZnO nanoparticles which can be applied in electro-optic and magnetic devices.
- As a sol-gel precursor to prepare lead zirconate titanate thin films.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.9% trace metals basis | description anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis | description 99.99% trace metals basis | description powder, 99.9% trace metals basis |
| form crystals and lumps | form powder | form powder | form powder |
| assay 99.9% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis |
| reaction suitability reagent type: catalyst, core: terbium | reaction suitability reagent type: catalyst, core: terbium | reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability core: terbium, reagent type: catalyst |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?