Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CD3CD2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
51.10
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142201
MDL number:
Isotopic purity:
99.5 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+5
Form:
liquid
2520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
99.5 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
liquid
technique(s)
NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.358 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
density
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-ZBJDZAJPSA-N
General description
Ethanol-1,1,2,2,2-d5 (ethyl-d5 alcohol, CD3CD2OH) is deuterated ethyl alcohol. The nuclear magnetic relaxation rates of 13C in 13CCl4 and CD3CD2OH solvent mixture has been determined. The quantification of ethyl-d5 alcohol along with ethyl alcohol in serum by stable isotope gas chromatography-mass spectrometry technique has been reported. It plays a role as a tracer in the time-of-flight secondary ion mass spectrometry (TOF-SIMS) tracer method to assess the boundary lubricating behaviors of boundary lubricating films.
Other Notes
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.5 atom % D | description 95% in D2O, 99 atom % D | description anhydrous, ≥99.5 atom % D | description 99 atom % D |
| isotopic purity 99.5 atom % D | isotopic purity 99 atom % D | isotopic purity ≥99.5 atom % D | isotopic purity 99 atom % D |
| technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable |
| mass shift M+5 | mass shift M+6 | mass shift M+6 | mass shift M+3 |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay ≥99% (CP) | assay 99% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?