Przejdź do
294756
Iodomethane-13C,d3
99.5 atom % D, 99 atom % 13C, 99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonim(y):
13C and D Labeled iodomethane, Methyl-13C,d3 iodide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13CD3I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.95
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 99.5 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
liquid
1600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4.89 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
332 mmHg ( 20 °C)
isotopic purity
99 atom % 13C, 99.5 atom % D
assay
99% (CP)
form
liquid
contains
copper as stabilizer
technique(s)
protein expression: suitable
bp
42 °C (lit.)
mp
-66.5 °C (lit.)
density
2.340 g/mL at 25 °C
application(s)
environmental
mass shift
M+4
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1D3
InChI key
INQOMBQAUSQDDS-KQORAOOSSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
639257277185606731
description
99.5 atom % D, 99 atom % 13C, 99% (CP), contains copper as stabilizer
description
≥98 atom % 13C, ≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
description
99 atom % 13C, 99% (CP), contains copper as stabilizer
description
≥99.9 atom % 12C, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
mass shift
M+4
mass shift
M+3
mass shift
M+1
mass shift
depleted
isotopic purity
99.5 atom % D, 99 atom % 13C
isotopic purity
≥98 atom % D, ≥98 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
≥99.9 atom % 12C
assay
99% (CP)
assay
≥99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
≥99% (CP)
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
-
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)