Merck
323357
Sigma-Aldrich
Potassium μ-oxobis[pentachlororuthenate(IV)] hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
K4[(RuCl5)2O] · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
729.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
powder
ciąg SMILES
O.[K+].[K+].[K+].[K+].Cl[Ru--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)O[Ru--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)