Merck
288128
cis-Bis(2,2′-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate
Synonim(y):
cis-Ru(bpy)2Cl2.xH2O
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H16Cl2N4Ru · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
484.34 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
reaction suitability
reaction type: C-H Activation, reagent type: catalyst
SMILES string
[H]O[H].Cl[Ru]Cl.c1ccc(nc1)-c2ccccn2.c3ccc(nc3)-c4ccccn4
InChI
1S/2C10H8N2.2ClH.H2O.Ru/c2*1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;;;;/h2*1-8H;2*1H;1H2;/q;;;;;+2/p-2
InChI key
XBOQABVNRXVAKI-UHFFFAOYSA-L
Application
cis-Bis(2,2′-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate was used in the preparation of [Ru(m-) 2,2′-bipyridine)3]2+(PF6-)2. It was used to prepare an intermediate for the development of nanocomposite junctions with Au nanoparticles.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)