Przejdź do
1496959
USP
Paraldehyde
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2,4,6-Trimethyl-1,3,5-trioxacyclohexane, s-Trimethyltrioxymethylene, Acetaldehyde trimer, NSC 9799, Paracetaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
3 x 1.5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
80142
MDL number:
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
paraldehyde
manufacturer/tradename
USP
density
0.994 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1OC(C)OC(C)O1
InChI
1S/C6H12O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h4-6H,1-3H3
InChI key
SQYNKIJPMDEDEG-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Reactant involved in:
  • Modified Sanford reaction
  • Synthesis of N-arylbenzoquinaldinium derivatives with antimicrobial activity
  • Hydroformylation of alkenylamines
  • Studies of molecules with inhibitory activity against HIV-1 integrase
  • Irregular Wittig reactions for the formation of α-hydroxyketones
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
743844762608.18255
Paraldehyde United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1496959
Paraldehyde
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
Arxada AG
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
density
0.994 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.994 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.994 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraldehyde
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
75.2 °F
flash_point_c
24 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)