Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 361,00 zł |
Informacje o tej pozycji
361,00 zł
form
powder and chunks
Quality Segment
composition
Degree of hydration, ~3
reaction suitability
core: copper
concentration
33-35% Cu (EDTA titration)
solubility
H2O: insoluble(lit.)
SMILES string
O.[Cu++].[Cu++].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Cu.H4O7P2.H2O/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);1H2/q2*+2;;/p-4
InChI key
PXZSJEBZWADSIY-UHFFFAOYSA-J
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ACS reagent, ≥99.0% | description ≥99.95% trace metals basis | description ≥95.0% (calc. on dry substance, RT) |
| form powder and chunks | form crystalline powder, crystals or granules | form solid | form solid |
| solubility H2O: insoluble(lit.) | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| reaction suitability core: copper | reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability core: copper, reagent type: catalyst | reaction suitability core: copper, reagent type: catalyst |
| concentration 33-35% Cu (EDTA titration) | concentration - | concentration - | concentration - |
| composition Degree of hydration, ~3 | composition - | composition - | composition - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?