Merck
320587
Sigma-Aldrich
Benzyl cyanoformate
97%
Synonim(y):
Cyanoformic acid benzyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
NCCO2CH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.16
Beilstein:
1947475
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.505 (lit.)
tw
66-67 °C/0.6 mmHg (lit.)
gęstość
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C(OCc1ccccc1)C#N
InChI
1S/C9H7NO2/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,7H2
Klucz InChI
GDZIODIYBLTRRJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
217.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
103 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)