Merck
276863
Sigma-Aldrich
Diethylaluminum cyanide solution
1.0 M in toluene
Synonim(y):
Cyanodiethylalane, Cyanodiethylaluminum
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2AlCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.12
Beilstein:
3587410
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
liquid
Poziom jakości
stężenie
1.0 M in toluene
gęstość
0.864 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC[Al](CC)C#N
InChI
1S/2C2H5.CN.Al/c3*1-2;/h2*1H2,2H3;;
Klucz InChI
KWMUAEYVIFJZEB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent used to hydrocyanate side chain ketones directed by aryl sulfinyl groups.
Opakowanie
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Informacje prawne
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
44.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetrahedron, 62, 1245-1245 (2006)