Przejdź do
E18859
Ethyl cyanoformate
≥95%
Synonim(y):
2-Ethoxy-2-oxoacetonitrile, Cyanocarbonyloxyethane, Cyanoformic acid ethyl ester, Ethoxycarbonyl cyanide, Ethyl carbonocyanidate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
384,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
945,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NCCO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-797-9
Beilstein/REAXYS Number:
635955
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
liquid
384,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.381 (lit.)
bp
115-116 °C (lit.)
density
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, nitrile
SMILES string
CCOC(=O)C#N
InChI
1S/C4H5NO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2H2,1H3
InChI key
MSMGXWFHBSCQFB-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl cyanoformate is a general cyanating agent. It can be used in the nucleophilic addition of cyanide to carbonyl compounds, oxidative cyanation of tertiary amines and in the synthesis of β-cyano-substituted acrylates from alkynes.
Ethyl cyanoformate can be used as a cyanide source for the cyanation of:
  • Activated olefins in the presence of a titanium catalyst.
  • Carbonyl compounds catalyzed by 4-dimethylaminopyridine (DMAP) to yield corresponding cyanohydrin carbonates under metal-free and solvent-free conditions.
  • Aldehydes and 2,2,2-trifluoroacetophenone catalyzed by N-heterocyclic carbene (NHC) to yield corresponding cyanohydrins ethyl carbonates.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
319813
description
≥95%
description
99%
assay
≥95%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
115-116 °C (lit.)
bp
100-101 °C (lit.)
density
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.381 (lit.)
refractive index
n20/D 1.374 (lit.)
form
liquid
form
liquid
Piktogramy
FlameCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)