Merck
269212
Sigma-Aldrich
Pyruvonitrile
90%
Synonim(y):
2-Oxopropionitrile, Acetyl cyanide
Wybierz wielkość
5 G
704,00 zł
25 G
2250,00 zł
704,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
704,00 zł
25 G
2250,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
69.06
Beilstein:
1737633
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
704,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.376 (lit.)
bp
92-93 °C (lit.)
gęstość
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
nitrile
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)C#N
InChI
1S/C3H3NO/c1-3(5)2-4/h1H3
Klucz InChI
QLDHWVVRQCGZLE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The infrared spectra of pyruvonitrile was studied[1].
may contain ca. 5% mesitylene
Zastosowanie
Pyruvonitrile was used in the synthesis of cuprate-carbonyl π-complexes by reaction with Me2CuLi in THF[2].
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Damien Forthomme et al.
The journal of physical chemistry. A, 119(28), 7439-7450 (2015-03-31)
Frequency-modulated laser transient absorption has been used to monitor the ground-state rotational energy-transfer rates of CN radicals in a double-resonance, depletion recovery experiment. When a pulsed laser is used to burn a hole in the equilibrium ground-state population of one
M P Bernstein et al.
The Astrophysical journal, 476(2), 932-942 (1997-02-20)
We present the 2320-2050 cm-1 (4.31-4.88 micrometers) infrared spectra of 16 solid-state nitriles, isonitriles, and related compounds in order to facilitate the assignment of absorption features in a spectral region now becoming accessible to astronomers for the first time through
Steven H Bertz et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(29), 3010-3012 (2013-03-06)
Rapid injection of pyruvonitrile or benzoyl cyanide into solutions of Me2CuLi in THF-d8 at -100 °C gave complexes that were stable at this temperature. 1D NMR with multiply labelled substrates ((13)C/(15)N) and 2D NMR ((1)H/(13)C) identified them as the first