Merck
318027
Sigma-Aldrich
Phthalic-3,4,5,6-d4 acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonim(y):
Phthalic acid-phenyl-d4
About This Item
Wzór liniowy:
C6D4-1,2-(CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥98% (CP)
Postać
solid
mp
210-211 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(O)=O)c(c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D
Klucz InChI
XNGIFLGASWRNHJ-RHQRLBAQSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1