Przejdź do
320064
Phthalic anhydride
ACS reagent grade, ≥99%, 99.0-100.2%, flakes
Synonim(y):
1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, 1,3-Isobenzofurandione, Phthalic acid anhydride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
183,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
666,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.12
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-607-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
118515
Assay:
≥99%, 99.0-100.2%
Form:
flakes
183,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Phthalic anhydride, ACS reagent, ≥99%
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
5.1 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%, 99.0-100.2%
form
flakes
autoignition temp.
1058 °F
expl. lim.
10.4 %
ign. residue
≤0.01%
bp
284 °C (lit.)
mp
131-134 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.003%
cation traces
Fe: ≤5 ppm, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
functional group
anhydride, ester
SMILES string
O=C1OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H
InChI key
LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
General description
Phthalic anhydride is an anhydride of phthalic acid and a key intermediate in the production of plasticizers, dyes, polyesters resins, modifiers for rubber, and polymers.
Application
Phthalic anhydride may be used as a reactant in the preparation of N-substituted phthalimides, poly(isothianaphthene) and methyl (S)-2-phthalimido-4-methylthiobutanoate.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1257337979958.00592
assay
≥99%, 99.0-100.2%
assay
99%
assay
≥99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
flakes
form
flakes
form
powder
form
crystals
mp
131-134 °C (lit.)
mp
131-134 °C (lit.)
mp
131-134 °C (lit.)
mp
131 °C
bp
284 °C (lit.)
bp
284 °C (lit.)
bp
284 °C (lit.)
bp
285 °C/1013 hPa
ign. residue
≤0.01%
ign. residue
-
ign. residue
≤0.01%
ign. residue
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phthalic anhydride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
305.6 °F - DIN 51758
flash_point_c
152 °C - DIN 51758
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?