Merck
457086
Sigma-Aldrich
Phthalic anhydride-d4
98 atom % D
Synonim(y):
1,3-Isobenzofurandione-4,5,6,7-d4
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8D4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Postać
solid
tw
284 °C (lit.)
mp
131-134 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)OC(=O)c2c1[2H]
InChI
1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Klucz InChI
LGRFSURHDFAFJT-RHQRLBAQSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1