Przejdź do
B4600
1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride
97%
Synonim(y):
Trimellitic anhydride, Benzene-1,2,4-tricarboxylic anhydride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
198,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
473,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.13
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-008-0
Beilstein/REAXYS Number:
9394
MDL number:
198,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
6.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
assay
97%
form
solid
expl. lim.
7 %
mp
163-166 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H4O5/c10-7(11)4-1-2-5-6(3-4)9(13)14-8(5)12/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
SRPWOOOHEPICQU-UHFFFAOYSA-N
General description
1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride(TA) is a hydrophilic monomer with multipurpose usage; as a curing agent for epoxy based resins and as a plasticizer for polyvinyl chloride(PVC).
Application
TA can chemically modify sugarcane bagasse, which can be used in the absorption of auramine and safranin dyes from aqueous solutions. It can be blended with epoxy propane in the synthesis of polyurethane acrylates, which can be used as oligomers for ultra-violet based coatings. Polyamide P84 ultra-filtration membranes can be functionalized with TA by interacting the amide linkages with the anhydrides.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
123463T14001125733
description
97%
description
95%
description
95%
description
ReagentPlus®, 99%
assay
97%
assay
95%
assay
95%
assay
99%
mp
163-166 °C (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
mp
131-134 °C (lit.)
form
solid
form
solid
form
-
form
flakes
vapor density
6.6 (vs air)
vapor density
-
vapor density
-
vapor density
5.1 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
expl. lim.
7 %
expl. lim.
-
expl. lim.
-
expl. lim.
10.4 %
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
440.6 °F - closed cup
flash_point_c
227 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
552-30-7
CAS No.
552-30-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?