Merck
541397
Sigma-Aldrich
10-Bromodecanoic acid
95%
Wybierz wielkość
5 G
80,50 zł
25 G
163,80 zł
80,50 zł
Cena katalogowa115,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
80,50 zł
25 G
163,80 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Br(CH2)9CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
80,50 zł
Cena katalogowa115,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
przydatność reakcji
reagent type: linker
mp
38-41 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(CCCCCCCCCBr)=O
InChI
1S/C10H19BrO2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)13/h1-9H2,(H,12,13)
Klucz InChI
PGVRSPIEZYGOAD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 10-bromodekanowy można otrzymać z 10-bromodekanolu poprzez utlenianie.[1]
Zastosowanie
Kwas 10-bromodekanowy może być stosowany jako źródło łańcucha alkilokarboksylanowego w przygotowaniu polietyleniminy szczepionej alkilokarboksylanem.[2] Może być również stosowany w syntezie:
  • Kwas 10-(metylosulfinylo)dekanowy[3]
  • Kwas 10-cyjanodekanowy[3]
  • bromek (10-okso-10-(4-(3-tiokso-3H-1,2-ditiol-5-ylo)fenoksy)-decylo)trifenylofosfoniowy[4]
  • Kwas 11-tiastarowy[5]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sara Ayatollahi et al.
The international journal of biochemistry & cell biology, 92, 210-217 (2017-10-17)
RNAi-based gene therapy has been recently considered as a promising approach against cancer. Targeted delivery of drug, gene or therapeutic RNAi-based systems to tumor cells is one of the important issues in order to reduce side effects on normal cells.
M D Rahman et al.
Journal of medicinal chemistry, 31(8), 1656-1659 (1988-08-01)
A variety of analogues of stearic acid in which one of the methylene groups was replaced by a sulfur atom were examined as inhibitors of growth and fatty acid biosynthesis in the trypanosomatid protozoan Crithidia fasciculata. The 8-, 9-, 10-
Fatemeh Soltani et al.
Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology, 45(7), 1356-1362 (2016-11-01)
Poor water solubility of hydrophobic drugs is one of the major problems in pharmaceutical sciences. Herein, in order to address the poor solubility of crocetin, the 30% of primary amines of PAMAM G4 and PPI G4 were alkylated and evaluated
Reza K Oskuee et al.
The journal of gene medicine, 11(10), 921-932 (2009-07-28)
Various strategies have been examined to improve both transfection efficiency and cytotoxicity of polyethylenimine (PEI), a widely used polycationic nonviral gene vector. In the present study, we sought to improve PEI transfection efficiency by combining the osmotic burst mechanism for
The synthesis and functional evaluation of a mitochondria-targeted hydrogen sulfide donor,(10-oxo-10-(4-(3-thioxo-3 h-1, 2-dithiol-5-yl) phenoxy) decyl) triphenylphosphonium bromide (Ap39).
Le Trionnaire S, et al.
MedChemComm, 5(6), 728-736 (2014)