Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 544,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br(CH2)10Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.07
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-871-0
Beilstein/REAXYS Number:
506156
MDL number:
Assay:
97%
Form:
crystals
544,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
crystals
refractive index
n20/D 1.4912 (lit.)
bp
160 °C/15 mmHg (lit.)
mp
25-27 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
BrCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C10H20Br2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h1-10H2
InChI key
GTQHJCOHNAFHRE-UHFFFAOYSA-N
General description
1,10-Dibromodecane, also known as Decamethylene dibromide, is an aromatic and aliphatic monomer, often utilized in the polymerization reaction to synthesize high molecular weight polysulfides through polycondensation.
Application
- Construction of pillar[4]arene[1]quinone-1,10-dibromodecane pseudorotaxanes in solution and in the solid state.: This research highlights the application of 1,10-Dibromodecane in constructing complex molecular structures known as pseudorotaxanes. The study focuses on the synthesis and stabilization of these structures both in solution and solid states, providing a foundational technique for developing advanced materials in chemical engineering, pharmaceutical synthesis, and high-performance materials within industrial chemical manufacturing sectors. This breakthrough offers potential pathways for new drug delivery systems and smart materials based on the unique properties of these supramolecular assemblies (Sheng et al., 2020).
1,10-Dibromodecane is used:
- as a reactant in the Wurtz-type reaction during the synthesis of polyethylene
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 98% | description ≥98% | description technical grade, 90% |
| assay 97% | assay 98% | assay ≥98% | assay 90% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form crystals | form solid | form liquid | form liquid |
| bp 160 °C/15 mmHg (lit.) | bp 215 °C/15 mmHg (lit.) | bp 190-192 °C/18 mmHg (lit.) | bp 165-169 °C/10 mmHg (lit.) |
| density 1.335 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.335 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.19 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp 25-27 °C (lit.) | mp 38-42 °C (lit.) | mp −10.6 °C (lit.) | mp - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?