Przejdź do
294144
8-Bromo-1-octanol
95%
Synonim(y):
Octamethylene bromohydrin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
258,00 zł
219,30 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
856,00 zł
727,60 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br(CH2)8OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.12
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
256-785-7
Beilstein/REAXYS Number:
1900837
MDL number:
Assay:
95%
219,30 zł
Cena katalogowa258,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
95%
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
refractive index
n20/D 1.480 (lit.)
bp
79-80 °C/0.07 mmHg (lit.)
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrCCCCCCCCO
InChI
1S/C8H17BrO/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h10H,1-8H2
InChI key
GMXIEASXPUEOTG-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)