Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 324,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 995,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO(CH2)10OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.28
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-975-2
Beilstein/REAXYS Number:
1698975
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
324,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
solid
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C10H22O2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h11-12H,1-10H2
InChI key
FOTKYAAJKYLFFN-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 99% | description 97% | description technical grade, 90% |
| assay 98% | assay 99% | assay 97% | assay 90% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form solid | form crystals | form - | form liquid |
| functional group hydroxyl | functional group hydroxyl | functional group hydroxyl | functional group bromo, hydroxyl |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,10-Decanediol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
305.6 °F - closed cup
flash_point_c
152 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?