Przejdź do
448729
9-Bromo-1-nonanol
95%
Synonim(y):
Nonamethylene bromohydrin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
121,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
821,00 zł
615,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br(CH2)9OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1737525
Assay:
95%
121,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
bp
125-126 °C/2 mmHg (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
functional group
bromo, hydroxyl
SMILES string
OCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C9H19BrO/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h11H,1-9H2
InChI key
USJDOLXCPFASNV-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
310891D42402N29600
description
95%
description
technical grade, 90%
description
97%
description
98%
assay
95%
assay
90%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
33-35 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
45-47 °C (lit.)
bp
125-126 °C/2 mmHg (lit.)
bp
165-169 °C/10 mmHg (lit.)
bp
285-288 °C (lit.)
bp
177 °C/15 mmHg (lit.)
functional group
hydroxyl, bromo
functional group
bromo, hydroxyl
functional group
bromo
functional group
hydroxyl
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)