Merck
309869
Sigma-Aldrich
3-Acetyl-1-methylpyrrole
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.538 (lit.)
bp
148-150 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccn(C)c1
InChI
1S/C7H9NO/c1-6(9)7-3-4-8(2)5-7/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
SZYIVZGXCXFXDN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zbadano entalpię tworzenia 3-acetylo-1-metylopirolu w fazie skondensowanej i gazowej[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Manuel A V Ribeiro da Silva et al.
The journal of physical chemistry. B, 114(8), 2846-2851 (2010-02-10)
This work reports the enthalpies of formation in the condensed and gas phases of 2-acetyl-1-methylpyrrole and 3-acetyl-1-methylpyrrole, derived from the standard (p(o) = 0.1 MPa) molar enthalpies of combustion, in oxygen, Delta(c)H(m)(o), measured by static bomb combustion calorimetry and the