Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 504,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CF2CF2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.08
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
solid
504,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
Quality Segment
bp
110-112 °C/13 mmHg (lit.)
mp
77-82 °C (lit.)
functional group
fluoro, hydroxyl
SMILES string
OCC(F)(F)C(F)(F)CO
InChI
1S/C4H6F4O2/c5-3(6,1-9)4(7,8)2-10/h9-10H,1-2H2
InChI key
CDZXJJOGDCLNKX-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
Enzymic synthesis of silicone fluorinated aliphatic polyester amides
Enzymic synthesis of silicone fluorinated aliphatic polyester amides
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol may be used in the synthesis of the following:
- segmented polyurethanes(SPU 001-002)
- PFPE(perfluoro-polyether)modified segmented polyurethanes (SPU 003-006)
- 2,2,3,3-tetrafluorobutane-1,4-diyl dicarbamate
- 2,2,3,3-tetrafluorobutane-1,4-diyl dinitrate
- 2,2,3,3-tetrafluoro-4-((trimethylsilyl)methoxy)butanol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?