Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 185,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 240,00 zł 180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-016-2
Beilstein/REAXYS Number:
1882
MDL number:
Assay:
99%
185,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
bp
220 °C (lit.)
mp
88-93 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccc[nH]1
InChI
1S/C6H7NO/c1-5(8)6-3-2-4-7-6/h2-4,7H,1H3
InChI key
IGJQUJNPMOYEJY-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Acetylpyrrole undergoes alkylation reaction with alkyl iodide in benzene/solid KOH system in the presence of 18-crown-6 to yield the corresponding 1-alkyl derivative.
Application
2-Acetylpyrrole has been used in the synthesis of 2-acetyl-1-pyrroline.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ReagentPlus®, 99% | description ≥98%, FG | description AldrichCPR | description 99% |
| assay 99% | assay ≥98% | assay - | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 400, 300 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| bp 220 °C (lit.) | bp 220 °C (lit.) | bp - | bp - |
| mp 88-93 °C (lit.) | mp 88-93 °C (lit.) | mp - | mp 72-74 °C (lit.) |
| product line ReagentPlus® | product line - | product line - | product line - |
| functional group ketone | functional group - | functional group ketone | functional group chloro, ketone |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?