Merck
679038
Sigma-Aldrich
Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol
96%
Synonim(y):
Perfluoropinacol
Wybierz wielkość
5 G
286,50 zł
25 G
1582,00 zł
286,50 zł
Cena katalogowa573,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
286,50 zł
25 G
1582,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[(CF3)2C(OH)]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
286,50 zł
Cena katalogowa573,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
96%
bp
129 °C/760 mmHg
mp
20-24 °C
gęstość
1.870 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
fluoro
hydroxyl
ciąg SMILES
OC(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H2F12O2/c7-3(8,9)1(19,4(10,11)12)2(20,5(13,14)15)6(16,17)18/h19-20H
Klucz InChI
GKDCWKGUOZVDFX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)