Merck
308315
Sigma-Aldrich
Lithium hexafluoroarsenate(V)
greener alternative
98%
Synonim(y):
Hexafluoroarsenate(V) lithium
About This Item
Wzór liniowy:
LiAsF6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.85
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba:
98%
Formularz:
powder
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: arsenic
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Li+].F[As-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/AsF6.Li/c2-1(3,4,5,6)7;/q-1;+1
Klucz InChI
GTZQZEYBOGZTEO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Lithium hexafluoroarsenate(V) is a class of electrolytic materials that can be used in the fabrication of lithium-ion batteries. Lithium-ion batteries consist of anode, cathode, and electrolyte with a charge-discharge cycle. These materials enable the formation of greener and sustainable batteries for electrical energy storage.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Zastosowanie
The surface chemistry of Li electrodes in ethereal LiAsF6 was tested with new salts for potential battery systems.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ling-Yun Yang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(14), 3631-3635 (2014-03-07)
A new category of crystalline polymer electrolyte prepared by the supramolecular self-assembly of polyethylene oxide (PEO), α-cyclodextrin (α-CD), and LiAsF6 is reported. The polymer electrolyte consists of the nanochannels formed by α-CDs in which the PEO/Li(+) complexes are confined. The
The Li-ion rechargeable battery: a perspective
Goodenough JB and Park K
Journal of the American Chemical Society, 135(4), 1167-1176 (2013)
Challenges for rechargeable Li batteries
Goodenough JB and Kim Y
Chemistry of Materials, 22(3), 587-603 (2009)
Towards greener and more sustainable batteries for electrical energy storage
Larcher D and Tarascon J
Nature Chemistry, 7(1), 19-19 (2015)
Electrodes with high power and high capacity for rechargeable lithium batteries
Kang K, et al.
Science, 311(5763), 977-980 (2006)
Produkty
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
Nanomateriały do magazynowania energii w akumulatorach litowo-jonowych
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Zobacz wszystko