Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 321,00 zł |
20 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
LiAlF4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.92
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.23
Assay:
98%
321,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
reaction suitability
core: lithium
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
InChI
1S/Al.2FH.2F.Li/h;2*1H;;;/q+2;;;;;/p-2
InChI key
GNYGZLVQMJBEMD-UHFFFAOYSA-L
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.998% trace metals basis | description 0.5 M in 2-methyltetrahydrofuran | description BioXtra, ≥99.0% (titration) |
| assay 98% | assay 99.998% trace metals basis | assay - | assay ≥99.0% (titration) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| application(s) battery precursors | application(s) battery precursors | application(s) - | application(s) - |
| reaction suitability core: lithium | reaction suitability core: lithium | reaction suitability - | reaction suitability - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?