Przejdź do
236535
Fluorosulfonic acid
purified by triple-distillation
Synonim(y):
Fluosulfuric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FSO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.07
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
232-149-4
MDL number:
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
2.5 mmHg ( 25 °C)
purified by
triple-distillation
bp
165.5 °C (lit.)
mp
−87.3 °C (lit.)
density
1.726 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(F)(=O)=O
InChI
1S/FHO3S/c1-5(2,3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
UQSQSQZYBQSBJZ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Polymerization of epoxidized triglycerides with fluorosulfonic acid: The article investigates the use of fluorosulfonic acid for the cationic polymerization of epoxidized triglycerides, exploring its potential in polymer chemistry (Biswas et al., 2016).
Packaging
Packaged in PFA/FEP bottles
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
175102BR143862BR143848
description
purified by triple-distillation
description
purified by triple-distillation
description
capacity 1000 mL, GL 32 narrow neck
description
capacity 250 mL, GL 25 narrow neck
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
vapor density
3.5 (vs air)
vapor density
-
vapor density
-
vapor density
-
mp
−87.3 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
density
1.726 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.885 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
bp
165.5 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?