Kluczowe dokumenty
307793
Titanium(IV) bromide
98%
Synonim(y):
Titanium tetrabromide
Wybierz wielkość
462,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
462,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: titanium
reagent type: catalyst
bp
230 °C (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
gęstość
3.25 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br[Ti](Br)(Br)Br
InChI
1S/4BrH.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Klucz InChI
UBZYKBZMAMTNKW-UHFFFAOYSA-J
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- α-bromomethylene aldols by reacting with arylaldehydes and but-3-yn-2-one via Baylis-Hillman reaction.[1]
- Titanium(II) bromide which along with copper forms an efficient catalytic system for Pinacol reaction.[2]
- α-bromo-γ-hydroxyenamides by the reaction of ynamides and aldehyde or ketones.[3]
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.