Przejdź do
333239
Titanium(IV) fluoride
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
powder and chunks
Synonim(y):
Titanium tetrafluoride, Titanium fluoride
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
301,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
TiF4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.86
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
232-017-6
MDL number:
301,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Titanium(IV) fluoride,
form
powder and chunks
Quality Segment
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
density
2.798 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
F[Ti](F)(F)F
InChI
1S/4FH.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI key
XROWMBWRMNHXMF-UHFFFAOYSA-J
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product falls under category 12 PAP and aligns with the Green Chemistry Principle of Catalysis. Click here for more information.
Application
Catalyst for:
  • Chemoselective synthesis and deprotection of geminal diacetates of aldehydes
Used for preparation of glycosyl fluorides; glycosylation; preparation of fluorohydrins; addition of carbanions to aldehydes and imines.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
399817307793333492
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
form
powder and chunks
form
powder
form
solid
form
powder
density
2.798 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.4 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.25 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
-
greener alternative category
-
greener alternative category
-
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
sustainability
-
sustainability
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?