Przejdź do
458449
Titanium(IV) iodide
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Titanium tetraiodide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
376,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
TiI4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
555.49
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-754-0
MDL number:
Assay:
99.99% trace metals basis
Grade:
anhydrous
Form:
powder
376,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: titanium
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
150 °C (lit.)
density
4.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[Ti](I)(I)I
InChI
1S/4HI.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI key
NLLZTRMHNHVXJJ-UHFFFAOYSA-J
Features and Benefits
Used in the CVD of titanium nitride films with optimized characteristics.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
383252481033204730
description
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
description
99.99% trace metals basis
description
−100 mesh, 99.9% trace metals basis
description
99.995% trace metals basis
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder and chunks
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.995% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
-
mp
150 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
impurities
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)