Merck
399817
Sigma-Aldrich
Titanium(III) fluoride
Synonim(y):
Titanium trifluoride
Wybierz wielkość
5 G
154,00 zł
154,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
154,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
TiF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.86
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
154,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: titanium
reagent type: catalyst
gęstość
3.4 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
F[Ti](F)F
InChI
1S/3FH.Ti/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
NLPMQGKZYAYAFE-UHFFFAOYSA-K
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.