Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
860,00 zł
Quality Segment
assay
99.6% trace metals basis
form
powder
impurities
≤4500.0 ppm Trace Metal Analysis
density
3.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Br-].[Rb+]
InChI
1S/BrH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
JAAGVIUFBAHDMA-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.6% trace metals basis | description 99.7% trace metals basis | description 99% (trace metals analysis) | description 99.9% trace metals basis |
| form powder | form powder and chunks | form powder | form powder |
| assay 99.6% trace metals basis | assay 99.7% trace metals basis | assay 99% (trace metals analysis) | assay 99.9% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| impurities ≤4500.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities ≤3500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities - | impurities ≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis |
| density 3.35 g/mL at 25 °C (lit.) | density 3.11 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 3.55 g/mL at 25 °C (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?