Merck
306002
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-fluorobenzaldehyde
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(F)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
28-30 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccc(C=O)cc1Cl
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-4H
Klucz InChI
GVORVQPNNSASDM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Chloro-4-fluorobenzaldehyde was used in synthesis of triclosan analogs bearing isoxazole group on ring.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stephen P Muench et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 23(12), 3551-3555 (2013-05-15)
The enoyl acyl-carrier protein reductase (ENR) enzyme is harbored within the apicoplast of apicomplexan parasites providing a significant challenge for drug delivery, which may be overcome through the addition of transductive peptides, which facilitates crossing the apicoplast membranes. The binding
James P Hagen et al.
Bioorganic chemistry, 97, 103590-103590 (2020-03-18)
Insect-borne parasite Trypanosoma brucei plagues humans and other animals, eliciting the disease Human African trypanosomiasis, also known as African sleeping sickness. This disease poses the biggest threat to the people in Sub-Saharan Africa. Given the high toxicity and difficulties with