Merck
470414
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
Synonim(y):
(o-anzylo)bromomagnez, Bromek (2-metoksyfenylo)magnezu, Bromek (o-metoksyfenylo)magnezu (6CI), Bromek o-amylo-magnezowy, Bromo(2-metoksyfenylo)magnez, Bromo(o-metoksyfenylo)magnez
Wybierz wielkość
100 ML
518,00 zł
518,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
518,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
518,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
1.0 M in THF
bp
65-67 °C
gęstość
1.011 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
COc1ccccc1[Mg]Br
InChI
1S/C7H7O.BrH.Mg/c1-8-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
BJJFGIPCBFILPB-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How do I know the package material of 470414-100ML and 470414-1L? An ampoule, a sealed bottle, or a general pack (a bottle with a cap)?
    1 answer
    1. The 100 mL size is packaged in a 100 mL amber glass bottle. The 1 L size is packaged in a 1 L amber glass bottle. Both sizes have a Sure/Seal™ cap. To learn more about the Sure/Seal packaging system, see the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/organic-reaction-toolbox/sureseal