Merck
305383
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethyl-2,4-pentanediol
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C(OH)(CH3)CH2C(OH)(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.20
Beilstein:
1304453
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.433 (lit.)
bp
98-100 °C/14 mmHg (lit.)
gęstość
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C7H16O2/c1-6(2,8)5-7(3,4)9/h8-9H,5H2,1-4H3
Klucz InChI
DBTGFWMBFZBBEF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Its Cr(VI) ester catalyzes the peroxyacetic acid oxidation of secondary alcohols to ketones. The chromate ester is easily prepared in situ.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tetrahedron Letters, 26, 5855-5855 (1985)