Merck
327220
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol
97%
Wybierz wielkość
1 KG
238,00 zł
238,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KG
238,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH(OH)C(CH3)2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.23
Beilstein:
1698098
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
238,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
bp
232 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)C(O)C(C)(C)CO
InChI
1S/C8H18O2/c1-6(2)7(10)8(3,4)5-9/h6-7,9-10H,5H2,1-4H3
Klucz InChI
JCTXKRPTIMZBJT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fabrian Brenz et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 34(2), 307-319 (2016-11-29)
Polyesters (PESs) are gaining more importance on the food contact material (FCM) market and the variety of properties and applications is expected to be wide. In order to acquire the desired properties manufacturers can combine several FCM-approved polyvalent carboxylic acids
Akiko Fujita et al.
PloS one, 15(2), e0229269-e0229269 (2020-02-23)
Psychiatric disorders including depression and anxiety comprise a broad range of conditions with different symptoms. We have developed a mouse model of depression/anxiety in mice deficient in the St3gal4 gene. In this study, we performed a comparative analysis of urinary